Stampa…
4-(6-Bromo-3-pyridyl)morpholine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR52764-1G OR52764-250MG
APOSOR52764-1GEA 230 EUR
APOSOR52764-1G APOSOR52764-250MG
4-(6-Bromo-3-pyridyl)morpholine 98%
4-(6-Bromo-3-pyridyl)morpholine
Formula: C₉H₁₁BrN₂O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11869572
CAS Number: 952582-08-0