Stampa…
1-(6-Bromo-3-pyridyl)piperazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR52761-1G OR52761-500MG
APOSOR52761-1GEA 909 EUR
APOSOR52761-1G APOSOR52761-500MG
1-(6-Bromo-3-pyridyl)piperazine 95%
1-(6-Bromo-3-pyridyl)piperazine
Formula: C₉H₁₂BrN₃
Peso molecolare: 242,116 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09910228
CAS Number: 412347-39-8