1-(3-Bromo-2-pyridyl)piperazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR52758-1G
OR52758-5G
APOSOR52758-1GEA
183
EUR
APOSOR52758-1G
APOSOR52758-5G
1-(3-Bromo-2-pyridyl)piperazine 98%
1-(3-Bromo-2-pyridyl)piperazine
Formula:
C₉H₁₂BrN₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09910225 CAS Number: 87394-56-7 |