4-(2-Bromophenyl)morpholine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR52755-1G
OR52755-5G
APOSOR52755-1GEA
109
EUR
APOSOR52755-1G
APOSOR52755-5G
4-(2-Bromophenyl)morpholine 97%
4-(2-Bromophenyl)morpholine
Formula:
C₁₀H₁₂BrNO Peso molecolare: 242,112 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03086182 CAS Number: 87698-82-6 |