Stampa…
2-(6-Bromopyridin-2-yl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR52749-1G OR52749-250MG OR52749-5G
APOSOR52749-1GEA 166 EUR
APOSOR52749-1G APOSOR52749-250MG APOSOR52749-5G
2-(6-Bromopyridin-2-yl)acetic acid
2-(6-Bromopyridin-2-yl)acetic acid
Formula: C₇H₆BrNO₂
Peso molecolare: 216,032 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10000075
CAS Number: 1093879-46-9