Stampa…
Methyl 5-oxohexanoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR52748-1G OR52748-25G OR52748-5G
APOSOR52748-1GEA 21.5 EUR
APOSOR52748-1G APOSOR52748-25G APOSOR52748-5G
Methyl 5-oxohexanoate 98%
Methyl 5-oxohexanoate
Formula: C₇H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 100…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00038507
CAS Number: 13984-50-4