Stampa…
6-Bromo-3-methybenzofuran
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromo-3-methylbenzofuran
OR52747-1G OR52747-250MG
APOSOR52747-1GEA 261 EUR
APOSOR52747-1G APOSOR52747-250MG
6-Bromo-3-methybenzofuran
6-Bromo-3-methybenzofuran
Formula: C₉H₇BrO
Peso molecolare: 211,055 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD24387451
CAS Number: 33118-86-4