3-Bromo-2-iodobenzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-bromo-3-(bromomethyl)-2-iodobenzene
Formula:
C₇H₅Br₂I Peso molecolare: 375.827 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18391669 CAS Number: 1261757-20-3 UN: 3261 ADR: 8 III |