Stampa…
3-Bromo-2-iodobenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-bromo-2-iodophenyl)methanol
OR52730-1G OR52730-250MG OR52730-5G
APOSOR52730-1GEA 201 EUR
APOSOR52730-1G APOSOR52730-250MG APOSOR52730-5G
3-Bromo-2-iodobenzyl alcohol 97%
3-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆BrIO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18391655
CAS Number: 1261571-03-2