Stampa…
Methyl 3-bromo-2-iodobenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52724-1G OR52724-250MG OR52724-5G
APOSOR52724-1GEA 216 EUR
APOSOR52724-1G APOSOR52724-250MG APOSOR52724-5G
Methyl 3-bromo-2-iodobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-2-iodobenzoate
Formula: C₈H₆BrIO₂
Peso molecolare: 340,941 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18398801
CAS Number: 121772-84-7