Stampa…
Pyridine-4-sulphonic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Pyridinesulphonic acid, 4-Sulphopyridine
OR5271-1G OR5271-250MG
APOSOR5271-1GEA 190 EUR
APOSOR5271-1G APOSOR5271-250MG
Pyridine-4-sulphonic acid
Pyridine-4-sulphonic acid
Formula: C₅H₅NO₃S
Peso molecolare: 159,163 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234082
CAS Number: 5402-20-0
UN: 1759
ADR: 8,III