Stampa…
3-Bromo-2-nitrobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52706-10G OR52706-1G OR52706-5G
APOSOR52706-10GEA 800 EUR
APOSOR52706-10G APOSOR52706-1G APOSOR52706-5G
3-Bromo-2-nitrobenzaldehyde 97%
3-Bromo-2-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrNO₃
Peso molecolare: 230,016 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00462872
CAS Number: 882722-99-8