Stampa…
7-Chloro-1,8-naphthyridin-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-7-chloro-1,8-naphthyridine
OR52698-1G OR52698-250MG
APOSOR52698-1GEA 321 EUR
APOSOR52698-1G APOSOR52698-250MG
7-Chloro-1,8-naphthyridin-2-amine
7-Chloro-1,8-naphthyridin-2-amine
Formula: C₈H₆ClN₃
Peso molecolare: 179,606 g/mol
Punto di fusione: 186…188 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11878574
CAS Number: 15944-33-9
EINECS: 240-078-5