Stampa…
4-Bromo-7-chloro-6-(4-cyclopropylbenzyl)-2,3-dihydrobenzofuran 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52693-100MG OR52693-50MG OR52693-1G
APOSOR52693-100MGEA 655 EUR
APOSOR52693-100MG APOSOR52693-50MG APOSOR52693-1G
4-Bromo-7-chloro-6-(4-cyclopropylbenzyl)-2,3-dihydrobenzofuran 95%
4-Bromo-7-chloro-6-(4-cyclopropylbenzyl)-2,3-dihydrobenzofuran
Formula: C₁₈H₁₆BrClO
Peso molecolare: 363,676 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29919372
CAS Number: 1415477-23-4