Stampa…
2-Carboxypyridine-4-boronic acid, pinacol ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52669-1G OR52669-250MG
APOSOR52669-1GEA 797 EUR
APOSOR52669-1G APOSOR52669-250MG
2-Carboxypyridine-4-boronic acid, pinacol ester 95%
2-Carboxypyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₆BNO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22192540
CAS Number: 2096332-29-3