Stampa…
Methyl 3-amino-5-methylisonicotinate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52659-1G OR52659-250MG
APOSOR52659-1GEA 986 EUR
APOSOR52659-1G APOSOR52659-250MG
Methyl 3-amino-5-methylisonicotinate 95%
Methyl 3-amino-5-methylisonicotinate
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26518249
CAS Number: 1805106-63-1