Stampa…
4-Bromo-3-formylbenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52617-1G OR52617-250MG
APOSOR52617-1GEA 164 EUR
APOSOR52617-1G APOSOR52617-250MG
4-Bromo-3-formylbenzonitrile
4-Bromo-3-formylbenzonitrile
Formula: C₈H₄BrNO
Peso molecolare: 210,027 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11858309
CAS Number: 89003-95-2