Stampa…
[3-(Methacryloylamino)propyl]dimethyl(3-sulphopropyl)ammonium hydroxide inner salt 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR52602-25G OR52602-5G
APOSOR52602-25GEA 353 EUR
APOSOR52602-25G APOSOR52602-5G
[3-(Methacryloylamino)propyl]dimethyl(3-sulphopropyl)ammonium hydroxide inner salt 97%
[3-(Methacryloylamino)propyl]dimethyl(3-sulphopropyl)ammonium hydroxide inner salt
Formula: C₁₂H₂₄N₂O₄S
Punto di fusione: 190 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00080642
CAS Number: 5205-95-8
EINECS: 226-003-9