Stampa…
2,5-Dihydroxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR52588-1G OR52588-5G
APOSOR52588-1GEA 33 EUR
APOSOR52588-1G APOSOR52588-5G
2,5-Dihydroxypyridine
2,5-Dihydroxypyridine
Formula: C₅H₅NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234075
CAS Number: 5154-01-8