Stampa…
Tetrahydropyran-3-boronic acid, pinacol ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52587-1G OR52587-250MG OR52587-5G
APOSOR52587-1GEA 241 EUR
APOSOR52587-1G APOSOR52587-250MG APOSOR52587-5G
Tetrahydropyran-3-boronic acid, pinacol ester 98%
Tetrahydropyran-3-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₁H₂₁BO₃
Peso molecolare: 212,094 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09997791
CAS Number: 1391850-39-7