Stampa…
5-(Triethoxysilyl)pentanoic acid, tech
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52572-100MG OR52572-1G OR52572-250MG
APOSOR52572-100MGEA 126 EUR
APOSOR52572-100MG APOSOR52572-1G APOSOR52572-250MG
5-(Triethoxysilyl)pentanoic acid, tech
5-(Triethoxysilyl)pentanoic acid
Formula: C₁₁H₂₄O₅Si
Peso molecolare: 264,391 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29067261
CAS Number: 1137665-94-1