1-Methyl-1H-imidazol-2-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₇N₃ Punto di fusione: 82 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01646103 CAS Number: 6646-51-1 |