Stampa…
1-(4-Bromo-2-methylphenyl)ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4'-Bromo-2'-methylacetophenone
OR52566-25G OR52566-5G
APOSOR52566-25GEA 343 EUR
APOSOR52566-25G APOSOR52566-5G
1-(4-Bromo-2-methylphenyl)ethanone
1-(4-Bromo-2-methylphenyl)ethanone
Formula: C₉H₉BrO
Peso molecolare: 213,071 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11112126
CAS Number: 65095-33-2