Stampa…
tert-Butyl 4-hydroxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52549-1G OR52549-25G OR52549-5G
APOSOR52549-1GEA 0 EUR
APOSOR52549-1G APOSOR52549-25G APOSOR52549-5G
tert-Butyl 4-hydroxybenzoate
tert-Butyl 4-hydroxybenzoate
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09953072
CAS Number: 25804-49-3