Stampa…
Benzyl 6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Cbz-6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane
OR52543-25G OR52543-5G
APOSOR52543-25GEA 481 EUR
APOSOR52543-25G APOSOR52543-5G
Benzyl 6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
Benzyl 6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₃NO₃
Peso molecolare: 219,237 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09608058
CAS Number: 31865-25-5