Stampa…
2-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52504-1G OR52504-100MG OR52504-250MG
APOSOR52504-1GEA 406 EUR
APOSOR52504-1G APOSOR52504-100MG APOSOR52504-250MG
2-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
2-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Formula: C₄HBrCl₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22566618
CAS Number: 1399480-88-6