Stampa…
2-Bromo-4-chloropyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52503-1G OR52503-100MG OR52503-250MG
APOSOR52503-1GEA 364 EUR
APOSOR52503-1G APOSOR52503-100MG APOSOR52503-250MG
2-Bromo-4-chloropyrimidine
2-Bromo-4-chloropyrimidine
Formula: C₄H₂BrClN₂
Peso molecolare: 193,429 g/mol
Punto di fusione: 47…48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847634
CAS Number: 885702-33-0