Stampa…
6-Chloro-2-methoxynicotinaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloro-2-methoxypyridine-3-carbaldehyde
OR52468-1G OR52468-250MG OR52468-5G
APOSOR52468-1GEA 268 EUR
APOSOR52468-1G APOSOR52468-250MG APOSOR52468-5G
6-Chloro-2-methoxynicotinaldehyde 98%
6-Chloro-2-methoxynicotinaldehyde
Formula: C₇H₆ClNO₂
Peso molecolare: 171,581 g/mol
Punto di fusione: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847276
CAS Number: 95652-81-6