Stampa…
Methyl (2-hydroxyphenyl)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-(2-hydroxyphenyl)acetate
OR52466-10G OR52466-1G OR52466-5G
APOSOR52466-10GEA 118 EUR
APOSOR52466-10G APOSOR52466-1G APOSOR52466-5G
Methyl (2-hydroxyphenyl)acetate
Methyl (2-hydroxyphenyl)acetate
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,174 g/mol
Punto di fusione: 71…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00090077
CAS Number: 22446-37-3
EINECS: 245-004-5