Stampa…
cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52453-5G OR52453-1G
APOSOR52453-5GEA 1020 EUR
APOSOR52453-5G APOSOR52453-1G
cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride 95%
cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Formula: C₇H₁₃NO₂·ClH
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00787794
CAS Number: 118785-96-9