Stampa…
4-Chloro-6-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52449-1G OR52449-250MG
APOSOR52449-1GEA 205 EUR
APOSOR52449-1G APOSOR52449-250MG
4-Chloro-6-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
4-Chloro-6-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formula: C₆H₅ClN₄
Peso molecolare: 168,584 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10697160
CAS Number: 30129-53-4