Stampa…

5,6,7,8-Tetrahydro-2-quinolinylmethanamine 95%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR52425-1G OR52425-250MG
APOSOR52425-1GEA 1180 EUR
APOSOR52425-1G APOSOR52425-250MG
5,6,7,8-Tetrahydro-2-quinolinylmethanamine 95%
5,6,7,8-Tetrahydro-2-quinolinylmethanamine
Formula: C₁₀H₁₄N₂
Peso molecolare: 162,232 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12401090
CAS Number: 1351972-02-5

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR