Stampa…
Ethyl 5-bromo-1H-imidazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52419-1G OR52419-250MG
APOSOR52419-1GEA 1430 EUR
APOSOR52419-1G APOSOR52419-250MG
Ethyl 5-bromo-1H-imidazole-4-carboxylate
Ethyl 5-bromo-1H-imidazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₇BrN₂O₂
Peso molecolare: 219,036 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10697506
CAS Number: 944906-76-7