Stampa…
4,6-Dichloro-2,5-dimethylpyrimidine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52409-10G OR52409-1G OR52409-5G
APOSOR52409-10GEA 199 EUR
APOSOR52409-10G APOSOR52409-1G APOSOR52409-5G
4,6-Dichloro-2,5-dimethylpyrimidine 99%
4,6-Dichloro-2,5-dimethylpyrimidine
Formula: C₆H₆Cl₂N₂
Peso molecolare: 177,031 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09991674
CAS Number: 1780-33-2