Stampa…
2-Chloro-6-iodobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52403-1G OR52403-5G
APOSOR52403-1GEA 263 EUR
APOSOR52403-1G APOSOR52403-5G
2-Chloro-6-iodobenzaldehyde
2-Chloro-6-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₄ClIO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18393320
CAS Number: 51738-07-9