Stampa…
4-Iodo-5-methyl-1H-imidazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Iodo-4-methyl-imidazole
OR52397-1G OR52397-5G OR52397-25G
APOSOR52397-1GEA 96 EUR
APOSOR52397-1G APOSOR52397-5G APOSOR52397-25G
4-Iodo-5-methyl-1H-imidazole 97%
4-Iodo-5-methyl-1H-imidazole
Formula: C₄H₅IN₂
Peso molecolare: 208 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24396002
CAS Number: 15813-07-7