Stampa…
4-(Bromomethyl)benzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR52377-10G OR52377-1G OR52377-5G
APOSOR52377-10GEA 368 EUR
APOSOR52377-10G APOSOR52377-1G APOSOR52377-5G
4-(Bromomethyl)benzyl alcohol 97%
4-(Bromomethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₉BrO
Punto di fusione: 76…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD08275218
CAS Number: 71831-21-5
UN: 3261
ADR: 8,III