Stampa…
4-Amino-1-methylpyridin-2-one hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one hydrochloride
OR52375-1G OR52375-5G
APOSOR52375-1GEA 168 EUR
APOSOR52375-1G APOSOR52375-5G
4-Amino-1-methylpyridin-2-one hydrochloride
4-Amino-1-methylpyridin-2-one hydrochloride
Formula: C₆H₈N₂O·ClH
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD20278328
CAS Number: 1404373-78-9