Stampa…
2-Amino-6-bromobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-2-formylaniline
OR52365-1G OR52365-5G
APOSOR52365-1GEA 212 EUR
APOSOR52365-1G APOSOR52365-5G
2-Amino-6-bromobenzaldehyde 98%
2-Amino-6-bromobenzaldehyde
Formula: C₇H₆BrNO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11036195
CAS Number: 135484-74-1