Stampa…
(3R)-Morpholine-3-carboxylic acid hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52357-1G OR52357-250MG
APOSOR52357-1GEA 45.1 EUR
APOSOR52357-1G APOSOR52357-250MG
(3R)-Morpholine-3-carboxylic acid hydrochloride
(3R)-Morpholine-3-carboxylic acid hydrochloride
Formula: C₅H₉NO₃·ClH
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06809588
CAS Number: 1187928-88-6