Stampa…
2-(Prop-1-en-2-yl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Isopropenylaniline
OR52354-10G OR52354-1G OR52354-5G
APOSOR52354-10GEA 274 EUR
APOSOR52354-10G APOSOR52354-1G APOSOR52354-5G
2-(Prop-1-en-2-yl)aniline
2-(Prop-1-en-2-yl)aniline
Formula: C₉H₁₁N
Peso molecolare: 133,19 g/mol
Punto di ebollizione: 95 °C
Flash Pt: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007719
CAS Number: 52562-19-3