Stampa…
3-(10-Phenylanthracen-9-yl)benzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: [3-(10-Phenylanthracen-9-yl)phenyl]boronic acid, (3-(10-Phenylanthracen-9-yl)phenyl)boronic acid
OR52347-1G OR52347-250MG
APOSOR52347-1GEA 337 EUR
APOSOR52347-1G APOSOR52347-250MG
3-(10-Phenylanthracen-9-yl)benzeneboronic acid
3-(10-Phenylanthracen-9-yl)benzeneboronic acid
Formula: C₂₆H₁₉BO₂
Peso molecolare: 374,239 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29049312
CAS Number: 905947-49-1