Stampa…
N-(3-Trimethoxysilylpropyl)pyrrole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52338-5G OR52338-1G
APOSOR52338-5GEA 191 EUR
APOSOR52338-5G APOSOR52338-1G
N-(3-Trimethoxysilylpropyl)pyrrole 95%
N-(3-Trimethoxysilylpropyl)pyrrole
Formula: C₁₀H₁₉NO₃Si
Punto di ebollizione: 105…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00054844
CAS Number: 80906-67-8