Stampa…
7-Bromo-5H-pyrido[4,3-b]indole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52325-250MG OR52325-1G OR52325-5G
APOSOR52325-250MGEA 78.6 EUR
APOSOR52325-250MG APOSOR52325-1G APOSOR52325-5G
7-Bromo-5H-pyrido[4,3-b]indole 95+%
7-Bromo-5H-pyrido[4,3-b]indole
Formula: C₁₁H₇BrN₂
Peso molecolare: 247,091 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18803689
CAS Number: 1015460-59-9