Stampa…
1,2,4-Oxadiazole-3-carboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52319-100MG OR52319-250MG OR52319-1G
APOSOR52319-100MGEA 132 EUR
APOSOR52319-100MG APOSOR52319-250MG APOSOR52319-1G
1,2,4-Oxadiazole-3-carboxylic acid 95+%
1,2,4-Oxadiazole-3-carboxylic acid
Formula: C₃H₂N₂O₃
Peso molecolare: 114,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09414720
CAS Number: 856787-15-0