Stampa…
2-Chloro-N,N-diisobutylacetamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52317-10G OR52317-1G OR52317-5G
APOSOR52317-10GEA 184 EUR
APOSOR52317-10G APOSOR52317-1G APOSOR52317-5G
2-Chloro-N,N-diisobutylacetamide
2-Chloro-N,N-diisobutylacetamide
Formula: C₁₀H₂₀ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040035
CAS Number: 5326-82-9