Stampa…
(8S)-5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-amine dihydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52314-1G OR52314-250MG
APOSOR52314-1GEA 754 EUR
APOSOR52314-1G APOSOR52314-250MG
(8S)-5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-amine dihydrochloride 95%
(8S)-5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-amine dihydrochloride
Formula: C₉H₁₂N₂·2ClH
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD17926204
CAS Number: 865303-57-7