Stampa…
Methyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52278-10G OR52278-1G OR52278-5G
APOSOR52278-10GEA 853 EUR
APOSOR52278-10G APOSOR52278-1G APOSOR52278-5G
Methyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Methyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Formula: C₅H₉NO₃
Peso molecolare: 131,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18072727
CAS Number: 118972-97-7