Stampa…
5-Bromo-1,3-benzenedicarbonyl dichloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR52267-5G OR52267-1G
APOSOR52267-5GEA 188 EUR
APOSOR52267-5G APOSOR52267-1G
5-Bromo-1,3-benzenedicarbonyl dichloride 98%
5-Bromo-1,3-benzenedicarbonyl dichloride
Formula: C₈H₃BrCl₂O₂
Punto di fusione: 188…189 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28009845
CAS Number: 57863-69-1
UN: 3261
ADR: 8,III