Stampa…
Oxan-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Tetrahydro-2H-pyran-3-amine
OR52254-1G OR52254-250MG
APOSOR52254-1GEA 0 EUR
APOSOR52254-1G APOSOR52254-250MG
Oxan-3-amine
Oxan-3-amine
Formula: C₅H₁₁NO
Peso molecolare: 101,147 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07371531
CAS Number: 120811-32-7
UN: 2735
ADR: 8,III